Få mere at vide
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464457 5 g 5g
11454457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20476.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54090-08-3
Molekylær formel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.054
MDL nummer MFCD00052310
InChI nøgle ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC navn 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Kogepunkt 117°C to 119°C (1.0 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 279.07
Procent renhed 97%