Få mere at vide
2-chlor-5-(trifluormethyl)benzenboronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344546 1 g 1g
11354546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20104.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 182344-18-9 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182344-18-9
Molekylær formel C7H5BClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.37
MDL nummer MFCD00797335
InChI nøgle YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, pubchem1800, acmc-1c23a, ksc489k6p
PubChem CID 2782670
IUPAC navn [2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 224.38
Procent renhed 96%