Få mere at vide
2-chlor-5-(trifluormethyl)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032224
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032224 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10555764 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032224 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00339DA
Kemiske identifikatorer
CAS 54090-08-3
Molekylær formel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.054
MDL nummer MFCD00052310
InChI nøgle ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 279.06
Procent renhed 97%