Få mere at vide
2-klor-5-(trifluormethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11478606
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478606 100 g 100g
11468606 25 g 25g
11488606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16004.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195,569 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-50-6
Molekylær formel C7H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 195.569
MDL nummer MFCD00007673
InChI nøgle VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
PubChem CID 8475
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 8 °C til 10 °C
Tæthed 1.424
Kogepunkt 82 °C til 83 °C (9 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 879910
Formel vægt 195.57
Procent renhed 97%