Få mere at vide
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenon, 96%
Description
2'-chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Chloro-5′ -(trifluormethyl)acetophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand 0,11g/L °ved 25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand 0,11 g/L @ 25 °C. |
| Formel vægt | 222.6 |
| Procent renhed | ≥97% |