Få mere at vide
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone, 96%
Artikelnummer. 11415537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415537 1 g 1g
11425537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23524.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71648-45-8 | C9H6ClF3O | 222.591 g/mol
2'-chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Chloro-5′ -(trifluormethyl)acetophenon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand 0,11g/L °ved 25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71648-45-8
Molekylær formel C9H6ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 222.591
MDL nummer MFCD00045092
InChI nøgle YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
PubChem CID 144502
IUPAC navn 1-[2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water 0.11g/L @ 25°C.
Formel vægt 222.6
Procent renhed ≥97%