Få mere at vide
2-chlor-5-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403484
2-chlor-5-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403484
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11403484
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10709.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
2-Chloro-5-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-5-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselighed i varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4548-45-2
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.54
MDL nummer MFCD00006240
InChI nøgle BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
PubChem CID 78308
IUPAC navn 2-chlor-5-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitropyridine
Smeltepunkt 104°C to 109°C
Flammepunkt 158°C (316°F)
Mængde 100 g
Beilstein 120453
Formel vægt 158.54
Procent renhed 99%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10045312 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10709.22,A10709.14
Partinummer61000090 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10709.22,A10709.14
Partinummer10153969 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10709.22,A10709.14
Partinummer10137050 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10709.22,A10709.14
Partinummer5022A23X CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA10709.22,A10709.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-chlor-5-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >