Få mere at vide
2-klor-5-nitropyridin, 99%
Artikelnummer. 11493474
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493474 25 g 25g
11403484 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10709.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158,54 g/mol
2-Chloro-5-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-5-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselighed i varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4548-45-2
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.54
MDL nummer MFCD00006240
InChI nøgle BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
PubChem CID 78308
IUPAC navn 2-chlor-5-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitropyridine
Smeltepunkt 104 °C til 109 °C
Flammepunkt 158 °C (316 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 120453
Formel vægt 158.54
Procent renhed 99%