Få mere at vide
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11442287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442287 100 g 100g
11422287 5 g 5g
11432287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14205.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80866-80-4 | C7H6ClNO3 | 187.579 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80866-80-4
Molekylær formel C7H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 187.579
MDL nummer MFCD00007297
InChI nøgle NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555722
IUPAC navn (2-chlor-5-nitrophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 100 g
Beilstein 3248759
Synonym 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
Formel vægt 187.58
Procent renhed 98%