Få mere at vide
2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10504131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
2g; Glass bottle
Artikelnummer.
10504131 2g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10504131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182930020
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol
CAS 80866-80-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74°C to 79°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6ClNO3
Lineær formel ClC6H3(NO2)CH2OH
MDL nummer MFCD00007297
Mængde 2 g
Synonym 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
InChI nøgle NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
IUPAC navn (2-chloro-5-nitrophenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 187.579
PubChem CID 555722
Formel vægt 187.58
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.