Få mere at vide
2-Chloro-5-nitrobenzoyl chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308486
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308486 25 g 25g
11318486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17523.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25784-91-2
Molekylær formel C7H3Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 220.005
MDL nummer MFCD00059180
InChI nøgle OGLKKYALUKXVPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2-chloro-5-nitro, acmc-1cq6z, 2-chloro-5nitrobenzoyl chloride, 2-chloro-5-nitro-benzoylchlorid, 2-chloro-5-nitro-benzoic chloride, 2-chloro-5-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-5-nitro, 2-chloranyl-5-nitro-benzoyl chloride, 2-chloro-5-nitrobenzoic acid chloride
PubChem CID 117637
IUPAC navn 2-chlor-5-nitrobenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzoyl chloride
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Kogepunkt 157°C to 158°C (11 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2213721
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 220.01
Procent renhed 96%