Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | ∼22 °C |
| Tæthed | 1.547 |
| Kogepunkt | 232 °C |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Brydningsindeks | 1.508 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2216169 |
| Formel vægt | 225.55 |
| Procent renhed | 98% |