Få mere at vide
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 11356926
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356926 25 g 25g
11366926 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06623.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 777-37-7 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 777-37-7
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
MDL nummer MFCD00007296
InChI nøgle HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-chloronitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrochlorobenzene, 2-chloro-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl chlorobenzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-2-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 61213
IUPAC navn 1-chlor-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt ∼22°C
Tæthed 1.547
Kogepunkt 232°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 25 g
Beilstein 2216169
Formel vægt 225.55
Procent renhed 98%