Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrobenzophenone |
| Smeltepunkt | 78 °C til 84 °C |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 261.66 |
| Procent renhed | 98% |