Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 15477577
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477577 25 g 25g
15487577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35800.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 34052-37-4 | C13H8ClNO3 | 261,661 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34052-37-4
Molekylær formel C13H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 261.661
MDL nummer MFCD00007295
InChI nøgle HRPHZUAPQWJPCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl-phenylmethanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-1aifx, methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl, 5-nitro-2-chlorobenzophenone, 2-chloro-5-nitro-benzophenone, hrphzuapqwjpcz-uhfffaoysa
PubChem CID 118591
IUPAC navn (2-chlor-5-nitrophenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Smeltepunkt 78°C to 84°C
Mængde 25 g
Formel vægt 261.66
Procent renhed 98%