Få mere at vide
2-chlor-5-nitrobenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485697 5 g 5g
11495697 25 g 25g
11405707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24287.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16588-02-6 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16588-02-6
Molekylær formel C7H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.563
MDL nummer MFCD00007292
InChI nøgle ZGILLTVEEBNDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro-5-nitro, 2-chlor-5-nitrobenzonitril german, 5-nitro-2-chlorobenzonitrile, chembl52706, 2-chloro-5-nitro-benzonitrile, 2-chloro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 4-chloro-3-cyano-1-nitrobenzene, 2-chlor-5-nitrobenzonitril, pubchem4740, 2-chloro-5-nitrobenzonitril
PubChem CID 85504
IUPAC navn 2-chlor-5-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Mængde 5 g
Beilstein 1818642
Formel vægt 182.57
Procent renhed 99%