Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzoesyre, 99+%
Artikelnummer. 10456990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10456990 100 g 100g
10377420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154691000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-96-3
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.56
MDL nummer MFCD00007294
InChI nøgle QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
PubChem CID 17287
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164 °C til 168 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 403
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 201.56
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.