Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11444794
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444794 100 g 100g
11454794 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444794 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13754.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-96-3
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.562
MDL nummer MFCD00007294
InChI nøgle QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
PubChem CID 17287
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 166°C to 168°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 1877474
Formel vægt 201.57
Procent renhed ≥98%