Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11452577
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452577 50 g 50g
11442577 10 g 10g
11379649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14824.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 6361-21-3 | C7H4ClNO3 | 185,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6361-21-3
Molekylær formel C7H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.56
MDL nummer MFCD00007293
InChI nøgle VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
IUPAC navn 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 77 °C til 81 °C
Mængde 50 g
Beilstein 743764
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 185.57
Procent renhed 97%