Få mere at vide
2-chloro-5-methylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 10517503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10517503 5 g Glasflaske 5g
10371163 1 g Glass bottle 1g
11905001 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517503 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 381970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6342-60-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6342-60-5
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
InChI nøgle LEBWXJZAWTVKFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methylbenzole acid, 6-chloro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-methyl, pubchem12501, 3-carboxy-4-chlorotoluene, acmc-1b72o, ksc497q1d, 2-chloro-5-methylbenozic acid, 2-chloro-5-methyl-benzoic acid, lebwxjzawtvkfl-uhfffaoysa
PubChem CID 240430
IUPAC navn 2-chlor-5-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-5-methylbenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148.0°C to 151.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(Cl)COOH
Mængde 5 g
Formel vægt 170.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-methylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.