Få mere at vide
2-Klor-5-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11396629
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396629 25 g 25g
11386629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26209.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-81-8 | C7H8ClN | 141,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-81-8
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.60
MDL nummer MFCD00007674
InChI nøgle HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-chloro-5-methyl, 6-chloro-m-toluidine, 3-amino-4-chlorotoluene, 2-chlor-5-methyl-aniline, 2-chloro-5-methylbenzenamine, 2-chloro-5-methylphenylamine, ccris 2888, 2-chloro-5-methyl aniline, 6-chlor-meta-toluidin, pubchem18921
PubChem CID 66770
IUPAC navn 2-chlor-5-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methylaniline
Smeltepunkt 31 °C til 33 °C
Kogepunkt 228 °C til 230 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2239
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%