Få mere at vide
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole, 94%
Artikelnummer. 11338175
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338175 250 mg 250mg
11328175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08440.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15965-54-5 | C8H7ClN2O | 182.607 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15965-54-5
Molekylær formel C8H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 182.607
MDL nummer MFCD00051945
InChI nøgle FMDGYQOERIOABX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxybenzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 2-chloro-5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, acmc-1bs4u, 5-methoxy-2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-5-methoxybenzoimidazole, 1h-benzimidazole,2-chloro-6-methoxy, 1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy
PubChem CID 519197
IUPAC navn 2-chlor-6-methoxy-lH-benzimidazol
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Smeltepunkt 165°C to 168°C
Mængde 250 mg
Beilstein 777455
Formel vægt 182.61
Procent renhed 94%