Få mere at vide
2-Klor-5-methoxyanilin, 98+%
Artikelnummer. 11328986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328986 100 g 100g
11308986 5 g 5g
11318986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20162.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157,597 g/mol
2-chlor-5-methoxyanilin anvendes til fremstilling af 4-amino-5-chlor-2-methoxyphenylthiocyanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-5-methoxyanilin anvendes til fremstilling af 4-amino-5-chlor-2-methoxyphenylthiocyanat.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2401-24-3
Molekylær formel C7H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 157.597
MDL nummer MFCD00047830
InChI nøgle GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
PubChem CID 75460
IUPAC navn 2-chlor-5-methoxyanilin
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methoxyaniline
Smeltepunkt 27 °C
Kogepunkt 135 °C til 137 °C (12 mmHg)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.5865
Mængde 100 g
FN nummer UN2233
Beilstein 2082193
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 157.6
Procent renhed ≥98%