Få mere at vide
2-Chloro-5-iodobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11398976
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398976 100 g 100g
11378976 5 g 5g
11388976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20161.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19094-56-5 | C7H4ClIO2 | 282.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19094-56-5
Molekylær formel C7H4ClIO2
Molekylvægt (g/mol) 282.46
MDL nummer MFCD00079731
InChI nøgle GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-iodo, pubchem3649, acmc-209eug, 5-iodo-2-chlorobenzoic acid, ksc174i1h, benzoicacid, 2-chloro-5-iodo, buttpark 100\01-43, 2-chloro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 519638
IUPAC navn 2-chlor-5-iodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 156°C to 161°C
Mængde 100 g
Beilstein 2254110
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 282.46
Procent renhed 97%