Få mere at vide
2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30456895
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456895 100 mg
30454445 50 mg
30456961 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT776965100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37088-27-0
Molekylær formel C9H10NO4SCl
Molekylvægt (g/mol) 263.7
IUPAC navn 2-chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic acid
SMIL CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 263.0019