Få mere at vide
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedion, 98%
Artikelnummer. 15469115
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469115 250 mg 250mg
11309266 1 g 1g
15407927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51035.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7298-89-7 | C8H11ClO2 | 174,624 g/mol
2-chlor-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7298-89-7
Molekylær formel C8H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 174.624
MDL nummer MFCD00010502
InChI nøgle VOBIHUAWDXUCPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimedone, 2-chlorodimedone, monochlorodimedone, 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-dimethyl-4-chloro-3,5-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-chloro-5,5-dimethyl, monochlorodimedon
PubChem CID 122278
IUPAC navn 2-chlor-5,5-dimethylcyclohexan-1,3-dion
SMIL CC1(CC(=O)C(C(=O)C1)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Smeltepunkt 161 °C til 164 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 2326749
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 174.62
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione