missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O4S/c1-2-23-16(12-6-4-3-5-11(12)15(20)19-16)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22) |
| Formel vægt | 366.0441 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?