CAS RN 1369995-36-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide, TRC
CAS: 1369995-36-7 Molekylær formel: C16H15ClN2O4S Molekylvægt (g/mol): 366.82 Synonym: Chlorthalidone Impurity IUPAC navn: 2-chloro-5-(1-ethoxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide SMIL: CCOC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N