Få mere at vide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431440
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431440 25 g 25g
11411440 1 g 1g
11421440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431440 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26894.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1813-33-8
Molekylær formel C8H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 205.564
MDL nummer MFCD00084939
InChI nøgle GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, 3-chloro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4745, acmc-209eho, buttpark 9757-31, ksc494o6f
PubChem CID 2736476
IUPAC navn 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 82°C to 83°C (8mmHg)
Tæthed 1.389
Kogepunkt 192°C to 193°C
Flammepunkt >104°C (220°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 205.57
Procent renhed 98%