Få mere at vide
2-Klor-4-(trifluormethyl)benzenboronsyre, 96 %
Artikelnummer. 11334546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334546 5 g 5g
11324546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20103.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 254993-59-4 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254993-59-4
Molekylær formel C7H5BClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.37
MDL nummer MFCD02684337
InChI nøgle JKSUCAFAUNSPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-4-iodophenylboronicacid
PubChem CID 2783251
IUPAC navn [2-chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 110 °C til 112 °C
Mængde 5 g
Beilstein 9263388
Formel vægt 224.38
Procent renhed 96%