Få mere at vide
2-chlor-4-(trifluormethyl)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754013
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10754013 1 g 1g
10250495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754013 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01287DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-54-6
Molekylær formel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.05
MDL nummer MFCD00052912
InChI nøgle NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)benzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 279.06
Procent renhed 97%