Få mere at vide
2-Klor-4-(trifluormethyl)anilin, 98%
Artikelnummer. 11484933
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484933 25 g 25g
11474933 5 g 5g
11389429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12242.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 39885-50-2 | C7H5ClF3N | 195,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39885-50-2
Molekylær formel C7H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 195.57
MDL nummer MFCD00042563
InChI nøgle MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
PubChem CID 162001
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4- (trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.434
Kogepunkt 214 °C til 218 °C
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Brydningsindeks 1.5015
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 4179703
Formel vægt 195.57
Procent renhed 98%