Få mere at vide
2-Klor-4-nitrotoluen, 98%
Artikelnummer. 11465557
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465557 25 g 25g
11475557 100 g 100g
11485557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23542.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-86-8
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007210
InChI nøgle LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
PubChem CID 8491
IUPAC navn 2-chlor-1-methyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrotoluene
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Kogepunkt 260°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3457
Beilstein 1817924
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%