missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-nitrophenyl Alpha-D-Maltotrioside, TRC

Artikelnummer. 30136017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136017 25 mg
30137492 500 mg
17928304 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59647325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 118291-90-0
Molekylær formel C24H34ClNO18
Molekylvægt (g/mol) 659.98
Synonym 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-Maltotrioside, 2-Chloro-4-nitrophenyl O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-alpha-D-glucopyranoside
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-chloro-4-nitrophenoxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1OC(O[C@H]2C(O)[C@@H](O)C(O[C@H]3C(O)[C@@H](O)C(Oc4ccc(cc4Cl)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-D-Maltotrioside
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
Formel vægt 659.1464
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.