CAS RN 118291-90-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Chloro-4-nitrophenyl Alpha-D-Maltotrioside, TRC
CAS: 118291-90-0 Molekylær formel: C24H34ClNO18 Molekylvægt (g/mol): 659.98 Synonym: 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-Maltotrioside,2-Chloro-4-nitrophenyl O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-alpha-D-glucopyranoside IUPAC navn: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-chloro-4-nitrophenoxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol SMIL: OC[C@H]1OC(O[C@H]2C(O)[C@@H](O)C(O[C@H]3C(O)[C@@H](O)C(Oc4ccc(cc4Cl)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O