Få mere at vide
2-chlor-4-nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378055
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378055 5 g 5g
11388055 50 g 50g
11398055 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08246.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7073-36-1 | C7H3Cl2NO3 | 220.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7073-36-1
Molekylær formel C7H3Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00051515
InChI nøgle KTHNITVDTYAHFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81522
IUPAC navn 2-chlor-4-nitrobenzoylchlorid
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C(Cl)=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Kogepunkt 165°C (20 mmHg)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 519794
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro-4-nitro, benzoyl chloride,2-chloro-4-nitro, acmc-209ofu, 2-chloro-4-nitro-benzoyl chloride
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%