Få mere at vide
2-chlor-4-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10415413
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10415413 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10021894 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10415413 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. XAX00005EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 28163-00-0
Molekylær formel C7H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.56
MDL nummer MFCD00052203
InChI nøgle ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
PubChem CID 141401
IUPAC navn 2-chlor-4-nitrobenzonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 182.57
Procent renhed 97%