Få mere at vide
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 10060860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10060860 100 g 100g
10152660 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109651000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-60-5 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-60-5
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.57
MDL nummer MFCD00007209
InChI nøgle QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova czech, 2-chloro-4-nitrobenzoic, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid, 2-chloro-4-nitro benzoic acid, 2-chloro-4-nitrobenzoicacid, pubchem20257, acmc-209sde
PubChem CID 7448
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139.0°C to 143.0°C
Farve Grøn til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 404
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20 c)
Formel vægt 201.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.