Få mere at vide
2-chlor-4-nitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476380
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476380 5 g 5g
11486380 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19702.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3011-89-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3011-89-0
Molekylær formel C7H5ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 200.578
MDL nummer MFCD00017119
InChI nøgle GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aklomide, aklomix, clomide, alkomide, benzamide, 2-chloro-4-nitro, component of aklomix, component of novastat-w, unii-b0e341ra20, 2-chloro-4-nitro benzamide, dsstox_cid_21405
PubChem CID 2075
IUPAC navn 2-chlor-4-nitrobenzamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Mængde 5 g
Beilstein 1966537
Formel vægt 200.58
Procent renhed 98%