Få mere at vide
2-chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-88531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
Artikelnummer. 10147900
Brand: Thermo Scientific Acros 425010010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 53250-83-2
Molekylær formel C8H6ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.64
MDL nummer MFCD00216496
InChI nøgle CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC navn 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192.0°C to 193.0°C
Farve Pink eller hvid til gul
Tab ved tørring 5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 234.66
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.