Få mere at vide
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416996
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416996 1 g 1g
11426996 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25319.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53250-83-2
Molekylær formel C8H6ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.64
MDL nummer MFCD00216496
InChI nøgle CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC navn 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Smeltepunkt 191°C to 196°C
Mængde 1 g
Formel vægt 234.66
Procent renhed 96%