Få mere at vide
2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683625
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10683625 10 g 10g
10265274 25 g 25g
10406794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. JFD01500EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53250-83-2
Molekylær formel C8H6ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.64
MDL nummer MFCD00216496
InChI nøgle CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC navn 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 234.66
Procent renhed 95%