Få mere at vide
2-chlor-4-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026745
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22935.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-65-6
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00007666
InChI nøgle XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
IUPAC navn 2-chlor-4-methylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methylaniline
Smeltepunkt 7°C
Tæthed 1.151
Kogepunkt 223°C to 225°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 5 g
FN nummer UN3429
Beilstein 774514
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%