Få mere at vide
2-klor-4-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11449997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449997 5 g 5g
11459997 25 g 25g
11469997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22935.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141,598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-65-6
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00007666
InChI nøgle XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
PubChem CID 12007
IUPAC navn 2-chlor-4-methylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methylaniline
Smeltepunkt 7°C
Tæthed 1.151
Kogepunkt 223°C to 225°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 5 g
FN nummer UN3429
Beilstein 774514
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%