Få mere at vide
2-Chloro-4-methoxypyrimidine, 98%
Artikelnummer. 10295194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295194 1 g Glasflaske 1g
10346494 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426820010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22536-63-6 | C5H5ClN2O | 144.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22536-63-6
Molekylær formel C5H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 144.56
MDL nummer MFCD00194055
InChI nøgle BDXYNMVQMBCTDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxy-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methoxy, acmc-20a0n4, 2-chloro4-methoxypyrimidine, 4-methoxy-2-chloropyrimidine, ksc494k1r, 2-chloro-4-methoxypyrimidine, 2-chloro-4-methyloxy pyrimidine, 2-chloro-4-methoxy-1,2-diazine
PubChem CID 588935
IUPAC navn 2-chlor-4-methoxypyrimidin
SMIL COC1=NC(=NC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methoxypyrimidine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 144.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.