Få mere at vide
2-chlor-4-methoxypyridin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328646
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328646 1 g 1g
11338646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17697.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Sørg for ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17228-69-2
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD02093951
InChI nøgle PMTPFBWHUOWTNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-methoxy, zlchem 749, pubchem6204, 4-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-4-methoxylpyridine, 2-chloro-4-methoxy pyridine, ksc494i4l, 2-chloro-4-methoxypyridine
PubChem CID 1991128
IUPAC navn 2-chlor-4-methoxypyridin
SMIL COC1=CC(=NC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methoxypyridine
Tæthed 1.258
Kogepunkt 110°C to 115°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.541
Mængde 1 g
Beilstein 1423379
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 143.57
Procent renhed 99%