Få mere at vide
2-chlor-4-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10764882 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10764882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434930010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methoxypyridine
CAS 17228-69-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 229°C to 230°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6ClNO
MDL nummer MFCD02093951
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-methoxy, zlchem 749, pubchem6204, 4-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-4-methoxylpyridine, 2-chloro-4-methoxy pyridine, ksc494i4l, 2-chloro-4-methoxypyridine
InChI nøgle PMTPFBWHUOWTNN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=NC=C1)Cl
IUPAC navn 2-chlor-4-methoxypyridin
Molekylvægt (g/mol) 143.57
PubChem CID 1991128
Formel vægt 143.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-methoxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.