Få mere at vide
2-Klor-4-iodonanilin, 98%
Artikelnummer. 11469622
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469622 100 g 100g
11449622 5 g 5g
11459622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469622 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10742.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42016-93-3
Molekylær formel C6H5ClIN
Molekylvægt (g/mol) 253.47
MDL nummer MFCD00025298
InChI nøgle MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
IUPAC navn 2-chlor-4-iodanilin
SMIL NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-iodoaniline
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2081106
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 253.47
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.