Få mere at vide
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15452118
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452118 1 g 1g
15472118 250 mg 250mg
15462118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55771.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56962-11-9 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyd, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56962-11-9
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.565
MDL nummer MFCD00052184
InChI nøgle ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 185363
IUPAC navn 2-chlor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 145 °C til 147 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 156.57
Procent renhed 97%