Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11449776
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449776 25 g 25g
11459776 100 g 100g
11469776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20278.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-73-3 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-73-3
Molekylær formel C7H6ClF
Molekylvægt (g/mol) 144.573
MDL nummer MFCD00000572
InChI nøgle CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
PubChem CID 96747
IUPAC navn 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-fluorotoluene
Tæthed 1.198
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.499
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1931690
Formel vægt 144.58
Procent renhed 98%